Läs mer
(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydroklorid, MP Biomedical
Produktkod. 11426145 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11426145 50 mg 50mg
11416145 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11426145 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215362250
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydroklorid är en kofaktor för kväveoxidsyntas.
  • (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydroklorid är nödvändigt för vivo för omvandlingen av fenylalanin till tyrosin och för produktionen av hormonet epinefrin och av monoaminneurotransmittorerna, serotonin, dopamin och noradrenalin
  • Det är också involverat i apoptos och andra cellulära händelser medierade av kväveoxidproduktion och katalyserar klyvningen av alkylglyceroletrar
  • (6R)-BH4 har använts som en buffertkomponent för att analysera tyrosinhydroxylasenzymaktivitet i mushjärnvävnader
  • Naturlig kofaktor för fenylalaninhydroxylas, tyrosinhydroxylas, tryptofanhydroxylas och kväveoxidsyntetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 69056-38-8
Molekylformel C9H17Cl2N5O3
Molekylvikt (g/mol) 314.17
InChI-nyckel RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonym sapropterin dihydrochloride, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, biopten, kuvan, sapropterin hydrochloride, 6r-5,6,7,8-tetrahydro-l-biopterin dihydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
Especificaciones
Färg Vitt
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 50 mg
Procent renhet 99.6
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.