Läs mer
(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydroklorid, MP Biomedical
Handla allt MP Biomedicals ProdukterDescripción
- (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydroklorid är nödvändigt för vivo för omvandlingen av fenylalanin till tyrosin och för produktionen av hormonet epinefrin och av monoaminneurotransmittorerna, serotonin, dopamin och noradrenalin
- Det är också involverat i apoptos och andra cellulära händelser medierade av kväveoxidproduktion och katalyserar klyvningen av alkylglyceroletrar
- (6R)-BH4 har använts som en buffertkomponent för att analysera tyrosinhydroxylasenzymaktivitet i mushjärnvävnader
- Naturlig kofaktor för fenylalaninhydroxylas, tyrosinhydroxylas, tryptofanhydroxylas och kväveoxidsyntetas
Especificaciones
Especificaciones
| Färg | Vitt |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 50 mg |
| Procent renhet | 99.6 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?