Läs mer
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterindihydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15743447 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15743447 100 mg 100mg
15753447 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15743447 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 328871000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69056-38-8 | C9H15N5O3·2HCl | 314.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69056-38-8
Molekylformel C9H15N5O3·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 314.17
InChI-nyckel RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonym sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
IUPAC-namn (6R)-2-amino-6-[(lR,2S)-1,2-dihydroxipropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-lH-pteridin-4-on;dihydroklorid
LEDER CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Smältpunkt 250.0°C to 255.0°C
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15,8505
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 314.17
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrobiopterindihydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.