Läs mer
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30179897
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179897 5 mg
30180324 25 mg
30179824 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7956135MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69056-38-8
Molekylformel C9H15N5O3 . 2(HCl)
Molekylvikt (g/mol) 314.17
Synonym BioMarin T 1401, Biopten, Kuvan, SUN 0588, Sapropterin Dihydrochloride, Shiratori SN 0588
IUPAC-namn (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N5O3.2ClH/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;;/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);2*1H/t3-,4+,6-;;/m0../s1
Formel vikt 313.0708
Procent renhet >95%