Läs mer
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5O3.2ClH/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;;/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);2*1H/t3-,4+,6-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 313.0708 |
| Procent renhet | >95% |