missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6R)-6-Ethyl-1,4-bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione-3,3,6-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R)-6-Ethyl-1,4-bis[(1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2,5-piperazinedione-3,3,6-d3 |
| CAS | 1246496-66-1 |
| Molekylformel | C24H27D3N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O4/c1-6-22-24(28)25(16(2)18-7-11-20(29-4)12-8-18)15-23(27)26(22)17(3)19-9-13-21(30-5)14-10-19/h7-14,16-17,22H,6,15H2,1-5H3/t16-,17-,22+/m0/s1/i15D2,22D |
| LEDER | [C@@H](C)(N1[C@](CC)(C(=O)N([C@@H](C)C2=CC=C(OC)C=C2)C(C1=O)([2H])[2H])[2H])C3=CC=C(OC)C=C3 |
| IUPAC-namn | (R)-3-ethyl-1,4-bis((S)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl)piperazine-2,5-dione-3,6,6-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.52 |
| Formel vikt | 413.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?