Läs mer
(6R)-6-Methyl-octanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R)-6-Methyl-octanoic Acid |
| CAS | 97749-11-6 |
| Molekylformel | C9H18O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (R)-6-Methyl-octanoic Acid, (6R)-6-Methyloctanoic Acid, (-)-6-Methyloctanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](C)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R)-6-methyloctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1307 |