Läs mer
(6R)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, Mikromol™
Beskrivning
(6R)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 104632-28-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (6R)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H17 N3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Pramipexole Imp. D (EP), Pramipexole USP Related Compound D, Pramipexole USP RC D, Pramipexole Related Compound D, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity D, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity D, Pramipexole Impurity D, Pramipexole Dihydrochloride Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1 |
| LEDER | CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-namn | (6R)-6-N-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Visa mer |