Läs mer
(6R,7R)-3-(Acetoxymetyl)-8-oxo-7-(tiofen-2-karboxamido)-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-(thiophene-2-carboxamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 104758-14-7 |
| Molekylformel | C15 H14 N2 O6 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Thiophene-2-Carboxylate Cefalotin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O6S2/c1-7(18)23-5-8-6-25-14-10(13(20)17(14)11(8)15(21)22)16-12(19)9-3-2-4-24-9/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H,16,19)(H,21,22)/t10-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)c3cccs3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-3-(acetyloxymetyl)-8-oxo-7-(tiofen-2-karbonylamino)-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.411 |
| Formel vikt | 382.029 |