Läs mer
(6R,7R)-3-[(Acetyloxy)metyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra (7-ACA), Mikromol™
Produktkod. 17934036
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934036 25 mg
17911216 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17934036 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0238.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(6R,7R)-3-[(Acetyloxi)metyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra (7-ACA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 957-68-6
Analyt- eller komponentnamn (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cefazolin Sodium Imp. H (EP), Cefazolin Imp. H (EP), Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefoperazone Imp. E (EP), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-ACA, 7-ACA, Cephalexin related, Cefalotin Sodium Impurity C, Cefazolin Sodium Impurity H, Cefoperazone Sodium Impurity E, Cefalotin Impurity C, Cefazolin Impurity H, Cefoperazone Impurity E
LEDER CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 272.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 272,275 g/mol