Läs mer
(6R,7R)-3-(Klorometyl)-8-oxo-7-[[2-(2-tienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra (4-metoxifyrenyl)metylester, TRC
Produktkod. 30357372
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30357372 250 mg
1 options
Produktkod. 30357372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587843250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-((2-(2-thienyl)acetyl)amino)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester
CAS 101182-25-6
Molekylformel C18 H13 N Na2 O8 S2
Kvantitet 250 mg
Synonym (6R-trans)--3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R,7R)-4-Methoxybenzyl 3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OS(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-namn disodium; [2-[pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyfenyl)metyl]fenyl] sulfat
Molekylvikt (g/mol) 481.407
Formel vikt 480.988