missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 82549-51-7 |
| Molekylformel | C10H12N6O3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N6O3S/c1-4-12-14-15(13-4)2-5-3-20-9-6(11)8(17)16(9)7(5)10(18)19/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,18,19)/t6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(C(N12)=C(CN3N=C(C)N=N3)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.31 |
| Formel vikt | 296.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?