missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30328109
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328109 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6188201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 82549-51-7
Molekylformel C10H12N6O3S
Kvantitet 1 g
Synonym (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H12N6O3S/c1-4-12-14-15(13-4)2-5-3-20-9-6(11)8(17)16(9)7(5)10(18)19/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,18,19)/t6-,9-/m1/s1
LEDER O=C(C(N12)=C(CN3N=C(C)N=N3)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O
IUPAC-namn (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Molekylvikt (g/mol) 296.31
Formel vikt 296.07
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.