Läs mer
(6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 79349-67-0 |
| Molekylformel | C13 H16 F N O . H Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Monohydrochloride, (6R-trans)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16FNO.ClH/c1-15-8-6-10(7-9-15)13(16)11-4-2-3-5-12(11)14;/h2-5,10H,6-9H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN1CCC(CC1)C(=O)c2ccccc2F |
| IUPAC-namn | (2-fluorophenyl)-(1-methylpiperidin-4-yl)methanone;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.732 |
| Formel vikt | 257.098 |