Läs mer
6R-FR054, TRC
Produktkod. 30409902
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30409902 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30409902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1667752.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4',6'-Triacetate 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-D-galactopyrano-delta2-oxazoline
CAS 10378-06-0
Molekylformel C14H19NO8
Kvantitet 2.5 g
Synonym (3aR,5R,6R,7R,7aR)-5-(Acetoxymethyl)-2-methyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-5H-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diyl Diacetate, (3aR,5R,6R,7R,7aR)-5-[(Acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-5H-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol 6,7-Diacetate, 3',4',6'-Triacetate 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-D-galactopyrano-delta2-oxazoline
InChI formel InChI=1S/C14H19NO8/c1-6-15-11-13(22-9(4)18)12(21-8(3)17)10(5-19-7(2)16)23-14(11)20-6/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2OC(=N[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C
IUPAC-namn [(3aR,5R,6R,7R,7aR)-6,7-diacetyloxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]oxazol-5-yl]methyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 329.31
Formel vikt 329.1111