Läs mer
(6R)-Levodione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R)-Levodione |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| Formel vikt | 154.0994 |