Läs mer
(6R)-tetrahydro-L-biopterinsulfat, TRC
Produktkod. 30417758
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30417758 5 mg
1 options
Produktkod. 30417758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2931755MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
CAS 103130-44-5
Molekylformel C9 H15 N5 O3 . H2 O4 S
Kvantitet 5 mg
Synonym 4(1H)-Pteridinone','2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-','(6R)-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), Sapropterin sulfate, (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
InChI formel InChI=1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,6-;/m0./s1
LEDER C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-one; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 339.33
Formel vikt 339.0849
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.