missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R-trans)-3-((Acetyloxy)methyl)-7-(((2-amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 58233-18-4 |
| Molekylformel | C15 H16 N4 O6 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, RU 23345, RU 7-23345 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O6S2/c1-6(20)25-3-7-4-26-13-10(12(22)19(13)11(7)14(23)24)18-9(21)2-8-5-27-15(16)17-8/h5,10,13H,2-4H2,1H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,23,24)/t10-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.441 |
| Formel vikt | 412.051 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?