Läs mer
(6R-trans)-7-Amino-8-oxo-3-[(1H-tetrazol-5-ylthio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R-trans)-7-Amino-8-oxo-3-[(1H-tetrazol-5-ylthio)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 58016-87-8 |
| Molekylformel | C9H10N6O3S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | BP Cefoperazone Sodium Impurity D, Cefoperazone EP Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N6O3S2/c10-4-6(16)15-5(8(17)18)3(1-19-7(4)15)2-20-9-11-13-14-12-9/h4,7H,1-2,10H2,(H,17,18)(H,11,12,13,14)/t4-,7-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nn[nH]n3 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(2H-tetrazol-5-ylsulfanylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.34 |
| Formel vikt | 314.0256 |