missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Mikromol™
Beskrivning
(6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59468-07-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H15 Cl F N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Midazolam Imp. A (EP), (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-5,6-dihydro-1-methyl-, Midazolam Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-9,18,22H,10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?