Läs mer
(6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Mikromol™
Produktkod. 18043960
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18043960 50 mg
1 options
Produktkod. 18043960 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1106.06
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
CAS 59469-74-8
Analyt- eller komponentnamn (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H13 Cl F N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Midazolam Imp. B (EP), 6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, Midazolam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-10,18H,1H3
LEDER Cc1ncc2C=NC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC-namn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Molekylvikt (g/mol) 325.77
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 325.0782 g/mol