Läs mer
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzotiazol-2,6-diamin, Mikromol™
Produktkod. 30051949
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051949 25 mg
1 options
Produktkod. 30051949 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0332.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzotiazol-2,6-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
CAS 106092-09-5
Analyt- eller komponentnamn (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H11 N3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), Pramipexole USP Related Compound A, Pramipexole USP RC A, (S)-(−)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Pramipexole Related Compound A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
LEDER N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
IUPAC-namn (6S)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzotiazol-2,6-diamin
Molekylvikt (g/mol) 169.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 169,0674 g/mol