missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one |
| CAS | 19902-91-1 |
| Molekylformel | C15H16O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (S)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[3,4-(methylenedioxy)phenethyl]-2H-pyran-2-one, (S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Methysticin, dihydro- (6CI), (+)-Dihydromethysticin, 7,8-Dihydromethysticin, DHM, Dihydromethysticin, Methysticin, 7,8-dihydro-, NSC 112159 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h3,5-6,8,11H,2,4,7,9H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccc3OCOc3c2)C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-4-methoxy-2,3-dihydropyran-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.28 |
| Formel vikt | 276.0998 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?