Läs mer
[6S-(6Alpha,7Beta,7aAlpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [6S-(6alpha,7beta,7aalpha)]-7,7a-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one |
| CAS | 131149-15-0 |
| Molekylformel | C8H10O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-11-8-6(10)7-4(3-12-8)2-5(9)13-7/h2,6-8,10H,3H2,1H3/t6-,7?,8-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1OCC2=CC(=O)OC2[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (6S,7S)-7-hydroxy-6-methoxy-4,6,7,7a-tetrahydrofuro[3,2-c]pyran-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.16 |
| Formel vikt | 186.0528 |