Läs mer
(6S)-N6-[3-[[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl]amino]-1-ethyl-2-methylpropyl]-4,5,6,7-tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6S)-N6-[3-[((6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl)amino]-1-ethyl-2-methylpropyl]-4,5,6,7-tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine |
| CAS | 1973461-14-1 |
| Molekylformel | C20 H32 N6 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,6-Benzothiazolediamine, N6-[3-[[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-benzothiazolyl]amino]-1-ethyl-2-methylpropyl]-4,5,6,7-tetrahydro-, (6S)-, (6S)-6-N-[3-[[(6S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]amino]-1-ethyl-2-methyl-propyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N6S2/c1-3-14(24-13-5-7-16-18(9-13)28-20(22)26-16)11(2)10-23-12-4-6-15-17(8-12)27-19(21)25-15/h11-14,23-24H,3-10H2,1-2H3,(H2,21,25)(H2,22,26)/t11?,12-,13-,14?/m0/s1 |
| LEDER | CCC(N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1)C(C)CN[C@H]3CCc4nc(N)sc4C3 |
| IUPAC-namn | (6S)-6-N-[3-[[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]amino]-2-methylpentyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.6383 |
| Formel vikt | 420.213 |