Läs mer
Univet™ 6X3 skyddsglasögon för PPE
Produktkod. 17960862
Change view
UV-skydd:
UV380
Produktkod. UV-skydd
17960862 UV380
1 options
Produktkod. 17960862 Leverantör Univet™ Leverantörsnummer 6X3.00.00.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.83 SEK
    879.18 SEK / Paket med 5
    Save 166.65 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 6X3-glasögon erbjuder allroundskydd och hög prestanda, även när de bärs med annan personlig skyddsutrustning. De kan bäras bekvämt över receptbelagda glasögon och ger fortfarande optimal komfort.
  • Certifierad enligt EN166 standard, punkt 3 och 4 för skydd mot droppar, stänk och stora dammpartiklar
  • Panoramalins erbjuder perfekt perifert seende och är lätt att integrera med receptbelagda glasögon
  • Snabbt utbyte av linssystem
  • Ram konstruerad för ett mjukt ansiktsstöd
  • Kompatibel med filtrerande halvmasker
  • Objektiv med anti-dimma och anti-repa ultrapresterande Vanguard UDC-behandling
Specifikationer
Form Rektangulär
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Värmebeständiga skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PCB
UV-skydd UV380
Ramtyp Ramlös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras