Läs mer
(6Z)-6-Octadecenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroselinic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12- |
| Formel vikt | 282.2559 |