Läs mer
7-[1-(1H)-Tetrazolylacetamido]desacetoxycephalosporanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[1-(1H)-Tetrazolylacetamido]desacetoxycephalosporanic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N6O4S/c1-5-3-22-10-7(9(19)17(10)8(5)11(20)21)13-6(18)2-16-4-12-14-15-16/h4,7,10H,2-3H2,1H3,(H,13,18)(H,20,21)/t7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 324.0641 |