missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)guanine-d7 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)guanine-d7 (Major) |
| CAS | 1346604-24-7 |
| Molekylformel | C8H4D7N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,7-dihydro-7-(1-methyl-2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one-d7, N7-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)guanine-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4(2-14)13-3-10-6-5(13)7(15)12-8(9)11-6/h3-4,14H,2H2,1H3,(H3,9,11,12,15)/i1D3,2D2,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc2NC(=NC(=O)c2n1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-8-deuterio-7-(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-hydroxypropan-2-yl)-3H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.25 |
| Formel vikt | 216.1352 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?