Läs mer
7,10-Dichloro-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,10-Dichloro-2-methoxybenzo[b][1,5]naphthyridine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O/c1-18-11-5-4-9-13(17-11)12(15)8-3-2-7(14)6-10(8)16-9/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 278.0014 |