Läs mer
7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327140
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327140 1 ml
1 options
Produktkod. 30327140 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12726580AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pseudomethylionone
CAS 26651-96-7
Analyt- eller komponentnamn Pseudomethylionone
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H22 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one, Methylpseudoionone, Pseudoionone, n-methyl-, n-methylpseudoionone
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+
LEDER CCC(=O)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C
IUPAC-namn (4E,6E)-7,11-dimethyldodeca-4,6,10-trien-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 206.3239
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 206.1671 g/mol