Läs mer
7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate |
| CAS | 50933-33-0 |
| Molekylformel | C18 H32 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7,11-Hexadecadien-1-ol, acetate (9CI), Gossyplure, Hercon Disrupt, NoMate PBW, Pectone, Selibate PBW, cis-7,cis-11-Hexadecadienyl acetate mixture with cis-7,trans-11-hexadecadienyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6?,11-10+ |
| LEDER | CCCCC=CCC\C=C\CCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(7E)-hexadeca-7,11-dienyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.44 |
| Formel vikt | 280.2402 |