Läs mer
7,12-dimetylbenz[a]antracen, 98 %
Produktkod. 10711525 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10711525 100 mg Glasflaska 100mg
10219840 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10711525 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.11 SEK
    594.65 SEK / 100mg
    Save 67.46 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 57-97-6 | C20H16 | 256,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-97-6
Molekylformel C20H16
Molekylvikt (g/mol) 256.34
MDL-nummer MFCD00003600
InChI-nyckel ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dmba, 7,12-dimethylbenz a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthracene, 9,10-dimethyl-1,2-benzanthracene, 7,12-dmba, 7,12-dimethylbenzo a anthracene, 7,12-dimethylbenzanthrancene, 6,7-dimethyl-1,2-benzanthracene, 1,4-dimethyl-2,3-benzphenanthrene
PubChem CID 6001
ChEBI CHEBI:254496
IUPAC-namn 7,12-dimetylbenso[a]antracen
LEDER CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7, 12-Dimethylbenz[a]anthracene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 122 °C till 125 °C
Färg Grön till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Beilstein 05, III, 2413
Merck Index 15, 3257
Formel vikt 256.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.