Läs mer
7,12-Dimetylbenz[a]antracen, TRC
Produktkod. 30376870
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376870 1 g
1 options
Produktkod. 30376870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4645001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H16
Kvantitet 1 g
Synonym 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
InChI formel InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
LEDER Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC-namn 7,12-dimetylbenzo[a]antracen
Molekylvikt (g/mol) 256.34
Formel vikt 256.1252