Läs mer
7,12-Dimetylbenz[a]antracen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene |
| CAS | 57-97-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H16 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 7,12-dimetylbenzo[a]antracen |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.34 |
| Show More |