Läs mer
7-{[(2,2,2,-Trikloretyl)oxy]karbonyl} Baccatin III, TRC
Produktkod. 30453343
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30453343 25 mg
1 options
Produktkod. 30453343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77414025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 7-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl} Baccatin III
CAS 103150-33-0
Molekylformel C34H39Cl3O13
Kvantitet 25 mg
Synonym Carbonic acid, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-4-yl 2,2,2-trichloroethyl ester, Carbonic acid, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-4-yl 2,2,2-trichloroethyl ester, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, carbonic acid deriv., 7-O-(2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl)baccatin III, 7-[(2,2,2-Trichloroethoxy)carbonyl]baccatin III
InChI formel InChI=1S/C34H39Cl3O13/c1-16-20(40)13-33(44)27(49-28(42)19-10-8-7-9-11-19)25-31(6,26(41)24(47-17(2)38)23(16)30(33,4)5)21(48-29(43)46-15-34(35,36)37)12-22-32(25,14-45-22)50-18(3)39/h7-11,20-22,24-25,27,40,44H,12-15H2,1-6H3/t20-,21-,22+,24+,25-,27-,31+,32-,33+/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Molekylvikt (g/mol) 762.02
Formel vikt 760.1456