Läs mer
7-(2,3-Dihydroxypropyl)teofyllin, 99 %
Produktkod. 10080830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10080830 100 g Glasflaska 100g
10626112 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10080830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115051000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479-18-5
Molekylformel C10H14N4O4
Molekylvikt (g/mol) 254.24
MDL-nummer MFCD00005759
InChI-nyckel KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
IUPAC-namn 7-(2,3-dihydroxipropyl)-1,3-dimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160°C to 165°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 3526
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Formel vikt 254.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.