Läs mer
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride (Ethylenediamine Compound Hydrochloride), Mikromol™
Produktkod. 17932406
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17932406 25 mg
1 options
Produktkod. 17932406 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0018.120025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride (Ethylenediamine Compound Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride
CAS 528851-31-2
Analyt- eller komponentnamn Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H16 F N3 O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride, 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Compound Hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, Desethylene Ciprofloxacin Hydrochloride, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[(2-aminoethyl)-amino]-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Ciprofloxacin Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
LEDER Cl.NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3
IUPAC-namn 7-(2-aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 341.77
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 341.0942 g/mol