Läs mer
7-(2-aminoetylamino)-1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra (Etylendiaminförening), Mikromol™
Produktkod. 17973946
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17973946 50 mg
1 options
Produktkod. 17973946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0018.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7-(2-aminoetylamino)-1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra (Etylendiaminförening)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Ethylenediamine Compound)
CAS 103222-12-4
Analyt- eller komponentnamn 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Ethylenediamine Compound)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H16 F N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. C (EP), Ciprofloxacin Imp. C (EP), Enrofloxacin Imp. G (EP), Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ethylenediamine Ciprofloxacin, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity C, Enrofloxacin Impurity G, Ciprofloxacin Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H16FN3O3/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22)
LEDER NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3
IUPAC-namn 7-(2-aminoetylamino)-1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 305.3
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 305,1176 g/mol