Läs mer
7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 2253964-85-9 |
| Molekylformel | C25H28N8O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]- (ACI), 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-8-[(3S)-3-piperidinylamino]-1H-purine-2,6-dione (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(30-24(32)28-17-9-8-12-26-14-17)31(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)29-20/h6-7,10-11,17,26H,8-9,12-15H2,1-3H3,(H,28,30)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CC#CCn1c(N[C@H]2CCCNC2)nc3N(C)C(=O)N(Cc4nc(C)c5ccccc5n4)C(=O)c13 |
| IUPAC-namn | 7-but-2-ynyl-3-methyl-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]-8-[[(3S)-piperidin-3-yl]amino]purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.54 |
| Formel vikt | 472.2335 |