Läs mer
7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(2-Butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 586408-08-4 |
| Molekylformel | C10H10N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 7-(But-2-Yn-1-Yl)-3-Methyl-1H-Purine-2,6(3H,7H)-Dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-3-4-5-14-6-11-8-7(14)9(15)12-10(16)13(8)2/h6H,5H2,1-2H3,(H,12,15,16) |
| LEDER | CC#CCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 7-but-2-ynyl-3-methylpurine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vikt | 218.0804 |