Läs mer
7-(2-Karbometoxieetyl)-5-(2-klorofenyl)-tieno-1,4-diazepin-2-one, TRC
Produktkod. 30367101
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30367101 10 mg
1 options
Produktkod. 30367101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17662010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2-Carbomethoxyethyl)-5-(2-chlorophenyl)-thieno-1,4-diazepin-2-one
CAS 100827-80-3
Molekylformel C17 H15 Cl N2 O3 S
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN2O3S/c1-23-15(22)7-6-10-8-12-16(11-4-2-3-5-13(11)18)19-9-14(21)20-17(12)24-10/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
LEDER COC(=O)CCc1cc2C(=NCC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl
IUPAC-namn Metyl 3-[5-(2-klorofenyl)-2-oxo-1,3-dihydrotien[2,3-e][1,4]diazepin-7-yl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 362.83
Formel vikt 362.0492