Läs mer
7-(2-Chloroethyl)theophylline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456729
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456729 1 g 1g
15466729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65111.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
En adenosinreceptorantagonist
En adenosinreceptorantagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5878-61-5
Molekylformel C9H11ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 242.663
MDL-nummer MFCD00005760
InChI-nyckel QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
PubChem CID 1882
IUPAC-namn 7-(2-kloretyl)-1,3-dimetylpurin-2,6-dion
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Smältpunkt 122 °C till 130 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i DMSO; Måttligt löslig i etanol.
Formel vikt 242.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.