Läs mer
7-(2-Chloroethyl)theophylline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10051800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051800 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10051800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Namnnotering 97%
CAS 5878-61-5
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 122°C to 127°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H11ClN4O2
MDL-nummer MFCD00005760
Kvantitet 5 g
Merck Index 10, 2109
Synonym 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
InChI-nyckel QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
IUPAC-namn 7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 242.67
PubChem CID 1882
Formel vikt 242.67
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.