Läs mer
7-(2-kloroetyl)teofyllin, TRC
Produktkod. 30353896
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30353896 500 mg
1 options
Produktkod. 30353896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC984680500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
CAS 5878-61-5
Molekylformel C9 H11 N4 O2 Cl
Kvantitet 500 mg
Synonym 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
IUPAC-namn 7-(2-kloroetyl)-1,3-dimetylpurin-2,6-dion
Molekylvikt (g/mol) 242.66
Formel vikt 242.0571