Läs mer
7-(2-kloroetyl)teofyllin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(2-Chloroethyl)theophylline |
| CAS | 5878-61-5 |
| Molekylformel | C9 H11 N4 O2 Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O |
| IUPAC-namn | 7-(2-kloroetyl)-1,3-dimetylpurin-2,6-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.66 |
| Formel vikt | 242.0571 |