Läs mer
7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine, TRC
Produktkod. 30392957
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30392957 2.5 mg 2.5mg
30394235 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30392957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9525922.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346599-30-1
Molekylformel C8H5D6N5O2
Molekylvikt (g/mol) 215.24
Synonym 2-Amino-1,7-dihydro-7-[2-hydroxy(propyl-d6)]-6H-purin-6-one, N7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine
LEDER O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])N=C(N)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4(14)2-13-3-10-6-5(13)7(15)12-8(9)11-6/h3-4,14H,2H2,1H3,(H3,9,11,12,15)
Formel vikt 215.1289