missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(3-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(3-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| CAS | 933054-30-9 |
| Molekylformel | C13H7BrN4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7BrN4/c14-11-3-1-2-9(6-11)12-4-5-16-13-10(7-15)8-17-18(12)13/h1-6,8H |
| LEDER | Brc1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC-namn | 7-(3-bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.13 |
| Formel vikt | 297.9854 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?