Läs mer
7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydrocarbostyril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydrocarbostyril |
| CAS | 82657-32-7 |
| Molekylformel | C12H14BrNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydro-2-quinolinone, 7-(3-Bromopropoxy)-3,4-dihydro-2(1H)quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14BrNO2/c13-6-1-7-16-10-4-2-9-3-5-12(15)14-11(9)8-10/h2,4,8H,1,3,5-7H2,(H,14,15) |
| LEDER | BrCCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(3-bromopropoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.15 |
| Formel vikt | 283.0208 |