Läs mer
7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[4-(2-Piperidinyl)ethoxy]benzoyl Raloxifene (Raloxifene Impurity) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H44N2O6S/c45-32-13-7-31(8-14-32)41-37(39(47)29-9-15-33(16-10-29)49-27-25-43-21-3-1-4-22-43)35-19-20-36(46)38(42(35)51-41)40(48)30-11-17-34(18-12-30)50-28-26-44-23-5-2-6-24-44/h7-20,45-46H,1-6,21-28H2 |
| Formel vikt | 704.292 |