missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivning
7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Aripiprazole |
| CAS | 203395-81-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deschloro Aripiprazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H28 Cl N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-, 7-[4-[4-(2-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, Aripiprazole Imp. C (EP), Aripiprazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-20-5-1-2-6-22(20)27-14-12-26(13-15-27)11-3-4-16-29-19-9-7-18-8-10-23(28)25-21(18)17-19/h1-2,5-7,9,17H,3-4,8,10-16H2,(H,25,28) |
| LEDER | Clc1ccccc1N2CCN(CCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)CC2 |
| IUPAC-namn | 7-[4-[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?